Learn More
Thermo Scientific™ REG3A Recombinant Human Protein, His Tag
Expressed from DNA sequence encoding human REG3A (Met 1-Asp 175) precursor fused to polyhistidine tag at C-terminus
Marke:  Thermo Scientific™ 11235H08H250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15218445
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Expressed from DNA sequence encoding human REG3A (Met 1-Asp 175) precursor fused to polyhistidine tag at C-terminus
  • Formulation: Lyophilized in PBS, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
Protein Structure Analysis, Immunogen, Protein Standard, Cell Biology and Analysis
18kd
Human
<1 EU/μg
REG3A
His Tag
Other proteins
≥95% by SDS-PAGE
5068
5 x 50μg
Full Length, Recombinant
Regenerating Islet-Derived Protein 3-Alpha
REG3A Recombinant Human Protein
Mammalian
Lyophilized