Learn More
rel-(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,3,4,5-tetraol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31098300
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31098300 100 mg
31094698 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31098300 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD122170100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rel-(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,3,4,5-tetraol
CAS 6090-95-5
Summenformel C6H10O5
MDL-Nummer MFCD00077326
Menge 100 mg
SMILES O[C@H]1[C@@]2([H])O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Reinheit (%) 97%