Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ M-Bouillon (dehydriert)
Die Remel M Bouillon (dehydriert) wird für den Nachweis von Salmonella-Spezies in getrockneten Lebensmitteln und Futtermitteln verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ R453782
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Remel™ M Bouillon (dehydriert) wird für den Nachweis von Salmonella-Spezies in getrockneten Lebensmitteln und Futtermitteln verwendet.
Beschleunigte Erkennung und Kultivierung von Salmonellen in getrockneten Lebensmitteln und Futtermitteln mit M Broth.
- Beschleunigte Serologietechnik: Zum Nachweis von Salmonellen in getrockneten Lebensmitteln und Futtermitteln, die im Gegensatz zu früheren Methoden den verzögerten Transport von Massenfutter zum Markt verhindern.
- Empfohlen vom AOAC International Official Methods of Analysis und im Microbiology Laboratory Guidebook für den Nachweis von Salmonellen in Lebensmitteln2-4.
Dieses Medium wird für qualitative Verfahren verwendet. Dieses Medium enthält Caseinpepton, das Aminosäuren und nitrogene Verbindungen liefert, die für das Bakterienwachstum erforderlich sind, sowie Hefeextrakt, das komplexe B-Vitamine liefert. Mannose ist die Kohlenstoffquelle und dient zur Verhinderung von fimbrialer Agglutination in serologischen Verfahren. Polysorbat 80 fungiert als Tensid und Dispergiermittel.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
M Bouillon | |
Pulver | |
Trockennährmedien | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen