missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Nadeln

Ersatznadeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler

Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 036877

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13189175

  • 53.10 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Ersatznadel zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler
  • Abnehmbare Nadel
  • Konische Spitze
Spezifikation

Spezifikation

26 G
0.47 mm
85 mm
5 μl
Thermo RSH Autosampler
0.11 mm
0.47 mm
Abnehmbare Nadel
Konus
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote