Learn More
Restek™ Replacement Chemical Traps for Agilent™ Gas Chromatographs
Beschreibung
- Built-in frits and adsorbents remove both moisture and hydrocarbons
- Trap can be regenerated to remove contaminants and restore performance
- Also available is a Replacement 32 in. Split Line with all installation hardware included
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ersatz für geteilte Entlastungsfalle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gas Chromatography |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent 6890/6850 GCs (replacement for G1544-80550) |