Learn More
Restek™ Replacement Chemical Traps for Agilent™ Gas Chromatographs
Artikelnummer. 13169722
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Baugruppe für geteilte Entlastungsfalle
Ersatz für geteilte Entlastungsfalle
Ersatzfalle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ
13169722 Baugruppe für geteilte Entlastungsfalle
10590863 Ersatzfalle
10230713 Ersatz für geteilte Entlastungsfalle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13169722 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 23031
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Easy to install replacement chemical traps attach to the same fittings as original Agilent GC equipment
  • Built-in frits and adsorbents remove both moisture and hydrocarbons
  • Trap can be regenerated to remove contaminants and restore performance
  • Also available is a Replacement 32 in. Split Line with all installation hardware included
Spezifikation
Typ Baugruppe für geteilte Entlastungsfalle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 6850/6890 GCs