Learn More
Restek™ Replacement Chemical Traps for Agilent™ Gas Chromatographs
Artikelnummer. p-305482
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Typ:
Baugruppe für geteilte Entlastungsfalle
Ersatz für geteilte Entlastungsfalle
Ersatzfalle
Artikelnummer. Typ
13169722 Baugruppe für geteilte Entlastungsfalle
10590863 Ersatzfalle
10230713 Ersatz für geteilte Entlastungsfalle
3 options
Artikelnummer. 13169722
Marke: Restek™ 23031
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Easy to install replacement chemical traps attach to the same fittings as original Agilent GC equipment
  • Built-in frits and adsorbents remove both moisture and hydrocarbons
  • Trap can be regenerated to remove contaminants and restore performance
  • Also available is a Replacement 32 in. Split Line with all installation hardware included
Spezifikation
Typ Baugruppe für geteilte Entlastungsfalle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 6850/6890 GCs