Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln ( VE=2 Stück)
Eine Reihe hochwertiger Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen
38.10 €
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.11 mm |
---|---|
Länge (metrisch) Kanüle | 42 mm |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12997566
|
Trajan Scientific and Medical™
036710 |
0.47 mm | 26 G |
38.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10356862
|
Trajan Scientific and Medical™
036720 |
0.63 mm | 23 G |
38.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Die Nadellänge ist über freigelegte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel aus, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, Außendurchmesser und Spitzenart auswählen
Spezifikation
0.11 mm | |
42 mm | |
Konus |