Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Keep spare items to ensure there is no down time.
Marke: Cole-Parmer™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
- Transparenter Kunststoff ermöglicht die visuelle Überprüfung des Mahlfortschritts.
- Als Einwegprodukt erhältlich. Kann auch mit heißem Wasser und Reinigungsmittel oder RNase/DNase-freier Lösung gereinigt werden.
- Verkauft in Packungen mit 4 oder 20 Stück.
Spezifikation
Mittlerer Zylinder | |
Polycarbonat | |
20 Packungen |
Großes Mahlfläschchen-Set 6801 und großes Cr-freies Mahlfläschchen-Set 6871 | |
Cole-Parmer Freezer/Mill |