Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Keep spare items to ensure there is no down time.
Marke: Cole-Parmer™ 6881C20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beinhaltet: Ein 6881P Mid-Size Stainless-steel Impactor, zwei 6881E Mid-Size Stainless-steel End Plugs und eine Packung 6881C4 Mid-Size Polycarbonate Center Cylinders
Benötigt : 886 Mid-Size Grinding Vial Adapter zum Mahlen im 6870 Large Freezer/Mill und 6884 Mid-Size Grinding Vial Adapter für den Large Extractor/Vial Opener.
Beschreibung
Das mittelgroße Mahlschalen-Set enthält alles, was man für eine vollständige Mahlschalen braucht, sowie drei Ersatz-Einführzylinder aus Polycarbonat.
- In Verbindung mit dem mittelgroßen Mahlschalen-Adapter 6686 wird jeweils eine Probe im Large Freezer/Mill™ gemahlen
- Probenmahlkapazität 3 bis 25 g (25 ml)
- Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
- Geschlossene Mahlfläschchen verhindern eine Kreuzkontamination der Probe, halten flüchtige Substanzen zurück und dämmen gefährliche bzw. kritische Proben ein.
- Der durchsichtige Mittelzylinder aus Kunststoff ermöglicht eine Sichtprüfung des Mahlvorgangs.
- Endstopfen und Impaktor aus Edelstahl sind autoklavierbar und wiederverwendbar
- Mittelzylinder aus Polycarbonat können einmal verwendet oder mit heißem Wasser bzw. Reinigungsmittel oder RNase/DNase-freier Lösung gereinigt werden.
- Kann mit dem großen Extractor/Fläschchenöffner 6804 in Verbindung mit dem mittelgroßen Mahlschalen-Adapter 6884 verwendet werden.
Spezifikation
Mittlerer Zylinder | |
Polycarbonat | |
20 Pk. |
Zur Verwendung mit dem 6881 Fläschchen-Set | |
Cole-Parmer Freezer/Mill |