Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für feste Luer-Lock-Spritzen
Ersatzkolben für gasdichte Spritzen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 031852
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15248563
  • 66.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzkolben
0.17 mm
2.5 ml
Spritzen mit festem Luer-Lock
22 g
0.70 mm
LC