Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für Varian Bruker Spritzen
Ersatzkolben für gasdichte Spritzen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 03181211
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15288533
  • 71.40 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
  • Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzkolben
0.47 mm
10 μl
Varian Bruker Spritze