Learn More
Lovibond™ Ersatzreagenz für CHECKIT™ Komparator2000+
Lovibond™ Ersatzreagenz für CHECKIT™ Komparator 2000+ wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt, um die höchsten Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.
Marke: Lovibond™ 537300
Weitere Details : CAS : 7727-21-1 Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
Lovibond™ Ersatzreagenz für CHECKIT™ Komparator 2000+ wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt, um die höchsten Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.
- Höchste Qualitätsstandards in der Produktion
- Konsistente und zuverlässige Reagenzien werden in Flüssigkeits- und Tablettenformaten geliefert
- Maximale Genauigkeit
Spezifikation
Pulver | |
Kolorimeter und Spektrophotometer | |
Pulverförmiges Persulfat-Reagenz für CR |
Wasseranalyse | |
100/Pckg. |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydrogensulphate, potassium persulphate