Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe für M6/M7
Nach der Anwendung CleanLift™ Die Vinyl-Stoffetiketten dieser Serie sind permanent oder repositionierbar.
Marke:  Brady™ 173264
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17848844
  • 86.20 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine hervorragende Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
  • Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
  • Speziell formulierter Decklack für hohe Druckqualität
  • Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
  • Aus B-498 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Abziehbares Gummi
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 °C bis +80 °C
0.185 mm
30 ft.
1,9 in.
M7C-1900-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Ohne
Seidenmatt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
30 ft.
-40 °F bis +176 °F
0,0073 in.
30 ft. x 1,9 in.
9.14 m
48.26 mm