Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe für M6/M7
Nach der Anwendung CleanLift™ Die Vinyl-Stoffetiketten dieser Serie sind permanent oder repositionierbar.
51.85 € - 456.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17818954
Unterlagen ansehen
Brady™
173239
30 ft. x 0,24 in. M710, BMP71
71.50 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17868784
Unterlagen ansehen
Brady™
174143
30 ft. x 0,24 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
63.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17898814
Unterlagen ansehen
Brady™
173235
30 ft. x 0,318 in. M710, BMP71
62.55 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17859134
Unterlagen ansehen
Brady™
174146
30 ft. x 0,318 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
55.60 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17879004
Unterlagen ansehen
Brady™
173232
30 ft. x 0,375 in. M710, BMP71
63.45 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17858974
Unterlagen ansehen
Brady™
174150
30 ft. x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
51.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
17858864
Visa dokument
Brady™
173225
30 ft. x 0,5 in. M710, BMP71
73.70 €
1 Stück
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Lager vorrätig
Lägg i varukorgen
17831359
Visa dokument
Brady™
173913
30 ft. x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
121.00 €
119.34 € / 1 Rollen
Sparen 1.66 €
1% Rabatt
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Verfügbar ab: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
17838354
Visa dokument
Brady™
173293
30 ft. x 1 in. M710, BMP71
77.55 €
1 Stück
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Verfügbar ab: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
17848844
Visa dokument
Brady™
173264
30 ft. x 1,9 in. M710, BMP71
86.20 €
1 Stück
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Lager vorrätig
Lägg i varukorgen
17849144
Visa dokument
Brady™
173475
275 ft. x 0,24 in. M710, BMP71
456.00 €
1 Stück
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Verfügbar ab: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
17898904
Visa dokument
Brady™
173476
275 ft. x 0,375 in. M610, M611, M710, BMP61, BMP71
405.00 €
1 Stück
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Verfügbar ab: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine hervorragende Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
  • Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
  • Speziell formulierter Decklack für hohe Druckqualität
  • Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
  • Aus B-498 Vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Nicht autoklavierbar
Abziehbares Gummi
Weiß
Kontinuierlich
Thermotransfer
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Rechteck
-40 °C bis +80 °C
0.185 mm
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Ohne
Seidenmatt
Vinyl
Unsteril
Nein
-40 °F bis +176 °F
0,0073 in.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.