Learn More
Invitrogen™ Resazurin, Sodium Salt
Artikelnummer. 11523677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11523677 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11523677 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. R12204
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Resazurin, Natriumsalz
The non-fluorescent resazurin can be used as a fluorogenic oxidation-reduction indicator in a variety of cells, including bacteria, yeast and eukaryotes by flow cytometry, fluorescence microscopy and high-throughput screening. The red-fluorescent product, resorufin exhibits absorption/emission maxima ∼575/585 nm.
Das nicht fluoreszierende Resazurin kann als fluorogener Oxidationsreduktionsindikator in einer Vielzahl von Zellen, einschließlich Bakterien, Hefen und Eukaryoten, durch Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und Hochdurchsatz-Screening eingesetzt werden. Das rot-fluoreszierende Produkt Resorufin weist Absorptions-/Emissionsmaxima von ∼575/585 nm auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Beschreibung Resazurin, Natriumsalz
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Viability
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Resazurin
Farbstofftyp Resazurin
Form Fest
Produktlinie Invitrogen
Menge 10 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Anregungswellenlänge 575 nm
Emissionswellenlänge 585