Learn More
Minigrip™ Chroma Gesellschaft™ wiederverschließbare, beschreibbare Minigrip™ Beutel
Artikelnummer. 10001044
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Höhe (metrisch):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10001044 140 mm 140 mm 100 Stück
11326924 75 mm 85 mm 100 Stück
10205074 100 mm 140 mm 100 Stück
10366984 190 mm 190 mm 100 Stück
11961526 40 mm 65 mm 1000 Stück
10634185 40 mm 65 mm 100 Stück
10758235 75 mm 190 mm 100 Stück
30057395 75 mm 190 mm 1000 Stück
8 options
Artikelnummer. 10001044
Marke: Minigrip™ BAJ340060B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfache Kennzeichnung des Beutelinhalts. Minigrip™ Wiederverschließbare, beschriftbare Beutel sind mit drei weißen Balken versehen, die speziell zum Beschriften mit einem Filzstift oder Marker konzipiert sind.
  • Polyethylen
  • Wiederversiegelbar
  • Autoklavierbar
  • Drei beschreibbare Balken zur Beschriftung
Spezifikation
Beschreibung Wiederverschließbarer Beutel
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben
Material Polyethylen
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 140 mm
Höhe (metrisch) 140 mm