Learn More
Resiquimod, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431987
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16431987 50 mg -
16425838 10 mg -
16423386 25 mg 25 Milligramm
16426306 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16431987 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13740
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resiquimod
CAS 144875-48-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H22N4O2
Menge 50 mg
Synonym R848 S28463
Löslichkeitsinformationen DMF : 50 mg/mL (159.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.43 mM) ∣Methanol : 25 mg/mL (79.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)CN1C(COCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N
Molekulargewicht (g/mol) 314.38
Formelmasse 314.38
Reinheit (%) 99.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus