Learn More
SI Analytics™ TEMPERATURMESSFüHLER, TYP W 2180-KOAX, GLASSCHAFT, .
Das SI Analytics™ Widerstandsthermometer dient zur Messung der Temperatur und zur Änderung des Widerstands bei Temperaturänderungen.
Marke: SI Analytics™ 285105287
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Zur Temperaturmessung
- Mit Steckern
- Sensoren Pt 1000
Spezifikation
4 mm | |
120 mm | |
Glas | |
Widerstandsthermometer | |
135 °C | |
−30 °C bis 135 °C |
2 x 4-mm-Bananenstecker | |
1 m | |
W 5980 NN | |
Glasschaft mit Sensoren Pt 1000 | |
−30 °C |