Learn More
Resmetirom, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487747
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
Artikelnummer. 16487747
Marke: Medchem Express HY12216
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.
Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resmetirom
CAS 920509-32-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H12Cl2N6O4
Menge 5 mg
Synonym MGL-3196 VIA-3196
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (71.23 mM)
SMILES N#CC1=NN(C2=CC(Cl)=C(OC(C=C3C(C)C)=NNC3=O)C(Cl)=C2)C(NC1=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 435.22
Formelmasse 435.22
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.