Learn More
Resorcinol-O,O'-Essigsäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357465
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357465
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05505.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-39-6
Summenformel C10H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 226.184
MDL-Nummer MFCD00016696
InChI-Schlüssel ZVMAGJJPTALGQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol-o,o'-diacetic acid, m-phenylenedioxydi acetic acid, 2-3-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy diacetic acid, 2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis-acetic acid, acetic acid,2,2'-1,3-phenylenebis oxy bis, 3-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, m-phenylenedioxy diacetic acid, m-phenylenedioxydi
PubChem CID 66884
IUPAC-Name 2-[3-(carboxymethoxy)phenoxy]Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resorcinol-O,O'-diacetic acid
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Menge 1 g
Beilstein 2135777
Formelmasse 226.19
Reinheit (%) ≥97%