Learn More
Restek™ Base-Deactivated Fused Silica Guard Columns
Artikelnummer. 10748437
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,32 mm
Typ:
Baseline-deaktiviertes Silikat-Vorbeugungskollektiv
Menge:
Jeweils
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Typ Menge
10748437 0,32 mm Baseline-deaktiviertes Silikat-Vorbeugungskollektiv Jeweils
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10748437 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 10001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Base-Deactivated Guard/Retention Gap Columns are highly inert for basic compounds.
  • Fused silica
  • Tested with a basic amine test mix
  • Recommended for use with Rtx-5 Amine, Rtx-35 Amine, Rtx-Volatile Amine, and Stabilwax-DB capillary columns
  • Includes batch test chromatogram
  • Maximum temperature: 315°C
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0.45 ±0.04 mm
Typ Baseline-deaktiviertes Silikat-Vorbeugungskollektiv
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Länge (metrisch) 5 m
Menge Jeweils