Learn More
Restek™ Baseplates
Artikelnummer. 10388822
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
4 in.
8 in.
Länge (metrisch):
10,2 cm
20,32 cm
Artikelnummer. 10388822
Marke: Restek™ 22025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Base plates fit all stand alone Super Clean gas filters offered.
  • Material: Brass
  • Available single-position or 2-position or 3-position units
  • Single-position base plate unit measures: 10.2 x 10.2 x 4.8cm
  • 2-position base plate unit measures: 20.3 x 10.2 x 4.8cm
  • 3-position base plate unit measures: 30.5 x 10.2 x 4.8cm
  • Accepts 1/8 in. tubing
Spezifikation
Anschlusstyp 0.25 in. Fitting
Typ Filter Baseplate
Zur Verwendung mit (Geräte) Super-Clean™ gas filter
Material Messing
Abmessungen (L x B x H) 4 x 4 x 1.87 in. (10.2 x 10.2 x 4.8 cm)
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10.2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1.87 in.
Höhe (metrisch) 4.8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.