Learn More
Restek™ Baseplates
Artikelnummer. 10629435
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
4 in.
8 in.
Länge (metrisch):
10,2 cm
20,32 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch)
10629435 8 in. 20,32 cm
10388822 4 in. 10,2 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10629435 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 22026
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Base plates fit all stand alone Super Clean gas filters offered.
  • Material: Brass
  • Available single-position or 2-position or 3-position units
  • Single-position base plate unit measures: 10.2 x 10.2 x 4.8cm
  • 2-position base plate unit measures: 20.3 x 10.2 x 4.8cm
  • 3-position base plate unit measures: 30.5 x 10.2 x 4.8cm
  • Accepts 1/8 in. tubing
Spezifikation
Anschlusstyp 0.25 in. Fitting
Typ Filter Baseplate
Zur Verwendung mit (Geräte) Super-Clean™ gas filter
Material Messing
Abmessungen (L x B x H) 8 x 4 x 1.87 in. (20.32 x 10.2 x 4.8 cm)
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,32 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10.2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1.87 in.
Höhe (metrisch) 4.8 cm