Learn More
Restek™ Baseplates
Beschreibung
- Material: Brass
- Available single-position or 2-position or 3-position units
- Single-position base plate unit measures: 10.2 x 10.2 x 4.8cm
- 2-position base plate unit measures: 20.3 x 10.2 x 4.8cm
- 3-position base plate unit measures: 30.5 x 10.2 x 4.8cm
- Accepts 1/8 in. tubing
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | 0.25 in. Fitting |
| Typ | Filter Baseplate |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Super-Clean™ gas filter |
| Material | Messing |
| Abmessungen (L x B x H) | 8 x 4 x 1.87 in. (20.32 x 10.2 x 4.8 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Länge (metrisch) | 20,32 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (metrisch) | 10.2 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1.87 in. |
| Mehr anzeigen |