Learn More
Restek™ Capillary Dedicated FID Jet for Agilent™ 6890/6850 GC
Artikelnummer. 10297054
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Typ:
Hochleistungfähig, mit Siltek behandelt
Standard
Verpackungsmenge:
3/Packung
JE
Artikelnummer. Typ Verpackungsmenge
10297054 Hochleistungfähig, mit Siltek behandelt JE
10636213 Standard 3/Packung
10478869 Hochleistungfähig, mit Siltek behandelt 3/Packung
3 options
Artikelnummer. 10297054
Marke: Restek™ 21620
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluted tip guides the capillary column into the jet
  • Threads specially coated for easy installation and removal
  • Standard version undergoes special processing ensures the highest degree of cleanliness
  • High-performance Siltek™ version is extremely inert for use with active compounds
Spezifikation
Typ Hochleistungfähig, mit Siltek behandelt
Verpackungsmenge JE
Zur Verwendung mit Agilent 6890/6850