Learn More
Restek™ DI Liners for Agilent GCs (0.25/0.32/0.53mm ID)
Beschreibung
- Trace, active samples, high recovery and linearity
- Geometry: Drilled uniliner (hole near top)
- Material: Borosilicate Glass
- Packing: Deactivated Wool
- Liner ID: 4mm
- OD: 6.3mm
- Length: 78.5mm
Spezifikation
Spezifikation
| Deaktivierung | Siltek |
| Enthält | Hole near top |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 7.85 cm |
| Verpackungsmaterial | Deactivated Wool |
| Product Type | IP Drilled Uniliner Inlet Liner |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
| Auskleidungsmaterial | Borosilicate Glass |