Learn More
Restek™ Ferrules for M4 Fittings
Artikelnummer. 10730913
Encompass_Preferred
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,4 mm
0,5 mm
0,8 mm
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10730913
Marke: Restek™ 20281
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For QCQ Thermo™ Finnigan™ 8000 and Trace™ 2000 columns
  • 100% graphite
  • Made of high-purity materials that will not contribute background impurities for sensitive and selective detectors
  • Designed to seat securely in a variety of chromatography tube and pipe fittings
  • High-density and contain no binders that can off-gas or absorb analytes
  • With a smoother surface and cleaner edges that conventional graphite ferrules
  • Ferrules are very soft and can be easily deformed for an effective seal with fused silica or glass columns
  • Stable to 450°C (842°F)
Spezifikation
Typ Ferrule
Max. Temperatur (metrisch) 450 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) M4 Fittings for QCQ Thermo Finnigan 8000 and TRACE 2000 Columns
Material Graphit
Menge 10/Packung
Enthält 10/Pk.
Innendurchmesser (metrisch) 0,4 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.