Learn More
Restek™ Handheld Electronic Leak Detector
Artikelnummer. 15157806
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 15157806
Marke: Restek™ 22655
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Detects minute leaks of gases with a thermal conductivity different from air
  • For troubleshooting and routine maintenance of gas chromatograph
  • Detectable Gases: Helium, nitrogen, argon, carbon dioxide, hydrogen
  • Battery: Rechargeable lithium ion internal battery pack (12 hours normal operation)
  • Operating Temperature Range: 32°-120°F (0°-48°C)
  • Humidity Range: 0-97%
  • Minimum Detectable Gas Limits and Indicating LED Color: Helium, 1.0 x 10-5, red LED; Hydrogen, 1.0 x 10-5, red LED; Nitrogen, 1.4 x 10-3, yellow LED; Argon, 1.0 x 10-4, yellow LED; Carbon dioxide, 1.0 x 10-4, yellow LED
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Gas chromatography systems
Typ Handheld Electronic Detector
Zur Verwendung mit (Anwendung) Detection of Helium, Nitrogen, Argon, Carbon Dioxide, Hydrogen
Temperaturbereich 0°C to 48°C