Learn More
Restek™ High-Capacity Oxygen and Moisture Traps
Artikelnummer. 10217464
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
0,56 oz. H2O
Kapazität (metrisch):
16 g H2O
Anschlusstyp:
0,12 Zoll Anschlussstück
Flussrate:
1,25 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Anschlusstyp Flussrate unitSize
10217464 0,56 oz. H2O 16 g H2O 0,12 Zoll Anschlussstück 1,25 l/min 1 Stück
13489938 0,56 oz. H2O 16 g H2O 0,12 Zoll Anschlussstück 1,25 l/min -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10217464 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 21997
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reduce oxygen or water to less than 15ppb
High-capacity Oxygen Traps
purify more than five 200 cu.ft. cylinders. Remove up to 2g of moisture and 600mg of oxygen.
High-capacity Moisture Traps
are purged with ultra-high–purity helium and shipped ready to use.
Bestellinformation
Dimensions for the oxygen and moisture traps: 11L x 1.5 in. dia. (28 x 3.8cm).
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,56 oz. H2O
Kapazität (metrisch) 16 g H2O
Anschlusstyp 0,12 Zoll Anschlussstück
Typ High Capacity Moisture Trap
Effizienz 15ppb
Flussrate 1,25 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Purged with ultra high purity Helium
Material Nickel-plated Brass
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 212 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 100°C
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 28 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3.8 cm