Learn More
Restek™ HPLC 30-Column Storage Cabinet
Artikelnummer. 12779746
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
30 columns (minimum 100 mm L)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen
12779746 30 columns (minimum 100 mm L)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12779746 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 25159
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Saves space and protects columns.
Spezifikation
Produkttyp HPLC column storage Cabinet
Abmessungen (L x B x H) 17 x 15 x 3 in.
Türtyp Hinged door is clear for quick identification of column labels or tags
Zur Verwendung mit (Anwendung) Easy-to-install cabinet saves space and protects columns, the hinged door is clear to allow quick identification of column labels or tags
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC columns (min. 100mm L)
Aufnahmevermögen 30 columns (minimum 100 mm L)
Enthält Hinged door
Montageart Easy-to-install, wall-mountable (screws not included)
Material PVC