Learn More
Restek™ Inert PEEK™ Tubing
Artikelnummer. 10320552
Encompass_Preferred
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
3 m
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,0025 in.
0,005 in.
0,007 in.
0,01 in.
Farbe:
Blau
Gelb
Rosa
Rot
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. 10320552
Marke: Restek™ 27747
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Replaces stainless steel, PTFE, and ETFE tubing
  • Less oxygen permeable and more temperature resistant (to 350°C) than PTFE or ETFE tubing
  • Use with PEEK fingertight or flangeless fittings
  • Usable to 7000psi
Spezifikation
Zur Verwendung mit PEEK Fingertight or Flangeless Fittings
Typ Inert PEEK Tubing
Farbe Rot
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,005 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.625 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0.158 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 9.84 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 3 m
Material PEEK
Maximaler Druck 7000 psi
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 482°F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 250°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.