Learn More
Restek™ Intermediate-Polarity Deactivated Fused Silica Guard Columns and Transfer Lines
Artikelnummer. 10017611
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
Typ:
Guard Column
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Typ Menge unitSize
10017611 0,1 mm Guard Column Je 1 1 Stück
10029429 0,25 mm Guard Column Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10017611 Lieferant Restek™ Lieferanten-Nr. 10041
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Most common solvents easily wet and create a uniform film on the tubing surface
  • Wide range of applications
  • Maximum temperature 325°C
  • Diameters greater than 0.10mm tested with Grob test mix to ensure high inertness
Spezifikation
Länge (metrisch) 5 m
Verpackungsmaterial Fused Silica
Polarität Intermediate
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 0.363 ±0.012 mm
Typ Guard Column
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm