Learn More
Restek™ Intermediate-Polarity Deactivated Fused Silica Guard Columns and Transfer Lines
Artikelnummer. 10029429
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10029429
Marke: Restek™ 10043
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Most common solvents easily wet and create a uniform film on the tubing surface
  • Wide range of applications
  • Maximum temperature 325°C
  • Diameters greater than 0.10mm tested with Grob test mix to ensure high inertness
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0.37 ±0.04 mm
Typ Intermediate-Polarity, Deactivated Fused Silica
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Länge (metrisch) 5 m
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.