Learn More
Restek™ MicroPulse Pulse Dampers
Artikelnummer. p-3207233
Encompass_Preferred
Click to view available options
Material:
PEEK
Druck:
5.000 psi
Artikelnummer. 15489983
Marke: Restek™ 25239
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Compact unit can be placed almost anywhere
The MiniPulse pulse damper is ideal for applications where minimizing the total system volume is critical.
  • Compact unit
  • Small
  • 160μL dead volume at atmospheric pressure
  • Diameter: 2.5 x 1.5 in.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) For Applications Where Minimizing The Total System Volume is Critical
Material PEEK
Druck 5.000 psi
Volumen (metrisch) 160 μl
Typ Minipulse Pulse Dampener
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.