Learn More
Restek™ MXT™-5 Capillary Columns, 60m
Siltek™-treated stainless steel
Marke:  Restek™ 70227
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10094557
  • 1767.81 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Low polarity phase; Crossbond™ diphenyl dimethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), essential oils and semivolatiles
  • Temperature range: -60°C to 430°C (-76° to 806°F)
  • Equivalent to USP G27, G36 phases
Spezifikation
Spezifikation
0.28 mm
Mxt™-5
Essential Oils Analysis, Solvent Impurities Analysis, Pesticide Analysis, Hydrocarbon Analysis, PCB Congener Analysis, Essential Oils, Semivolatiles Analysis
-60°C to +430°C
60 m
Low polar
G27, G36
445°C
0.25 μm
0.25 μm
Stainless Steel
Siltek™