Learn More
Restek™ Poly Crimp Seal Caps (11mm)
Artikelnummer. 15218996
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
Klar
Material (Auskleidung):
PTFE/Naturkautschuk
PTFE/Silikon
Menge:
100/Packung
1000/Packung
Artikelnummer. 15218996
Marke: Restek™ 24444
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Works as either a snap-on or crimp-top cap
Use a standard crimping tool to secure the Poly Crimp seal onto any crimp-top vial
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 2 mL
Menge 1000/Packung
Zertifizierung/Konformität CONEG
Typ Crimp Seal
Verschlussgröße 11 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.