Learn More
Restek™ Poly Crimp Seal Caps (11mm)
Beschreibung
Use a standard crimping tool to secure the Poly Crimp seal onto any crimp-top vial
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Naturkautschuk |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Menge | 100/Packung |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Zertifizierung/Konformität | CONEG |
| Produkttyp | Crimp Seal |