Learn More
Restek™ Presents Hamilton Standard Microliter Syringes for Agilent 7673/7683/6850 GCs, 5 μl
Artikelnummer. p-3186544
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23s G
26s G
Anschlusstyp:
Probennehmer z. B. z. B.
Menge:
6/Packung
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10574693
Marke: Restek™ 20170
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For Agilent 7673, 7683, 7693A, and 6850 Autosamplers.
  • Meets critical autosampler performance needs
  • Needle point styles are designed to withstand multiple, rapid injections through a septum
  • Needle Length: 1.71 in.
  • Needle Point Style: Agilent
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,006 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.025 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.64 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.71 in.
Produkttyp Hamilton Standard Microliter Syringes for Agilent Autosamplers
Modell 75
Menge 6/Packung
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 43.4 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 7673, 7683, 7693A and 6850 Autosamplers
Anschlusstyp Probennehmer z. B. z. B.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.