Learn More
Restek™ Rt™-BDEXsm Chiral Capillary Columns
Beschreibung
- Length: 30m
- Particle size: 0.25++m
Good for use with most chiral compounds in essential oils
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | 14% Cyanopropylphenyl/86% Dimethyl Polysiloxane |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gas Chromatography (GC), Pharmaceutical Industry Analysis |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Temperaturbereich | 40°C to 230°C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | Cyclodextrin |
| Verpackungsmaterial | Rt™-betaDEXsm |
| Beschichtung | Quarzglas |