Learn More
Restek™ Rt™-BDEXsm Chiral Capillary Columns
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
Beschreibung
- Length: 30m
- Particle size: 0.25++m
Good for use with most chiral compounds in essential oils
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | 14% Cyanopropylphenyl/86% Dimethyl Polysiloxane |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gas Chromatography (GC), Pharmaceutical Industry Analysis |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Temperaturbereich | 40°C to 230°C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | Cyclodextrin |
| Verpackungsmaterial | Rt™-betaDEXsm |
| Beschichtung | Quarzglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.