Learn More
Restek™ Rtx™-200 Capillary Columns: Length 30m, Standard
Artikelnummer. 10642493
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,32 mm
Menge:
Jeweils
Filmdicke:
1 μm
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Menge Filmdicke
10642493 0,32 mm Jeweils 1 μm
1 options
Artikelnummer. 10642493
Marke: Restek™ 15054
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Excellent confirmation to the Rtx-5 column for phenols, pesticides and herbicides
Columns only.
  • Trifluoropropyl stationary phase (Crossbond™ trifluoropropylmethyl polysiloxane) has a unique selectivity to electron-rich molecules that resolves compounds; provides low bleed and long life
  • High thermal stability and inertness
  • Excellent for CFC (Freon) analysis
  • Include individual test chromatogram
  • Not adversely affected by solvent rinsing
Spezifikation
Max. Temperatur 350 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Rtx™-200
USP-Typ G6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Silanes Analysis, Freon™ Fluorocarbons, Alcohol Analysis, Ketones, Silanes, Glycols Analysis
Partikelgröße 1 μm
Temperaturbereich -20°C to +290/310°C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Edelstahl
Polarität Mittlere Polarität
Beschichtung Quarzglas
Menge Jeweils