Learn More
Restek™ RTX™-2330 Capillary Columns: Standard
Artikelnummer. p-3214572
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,53 mm
Filmdicke:
0,2 μm
Partikelgröße:
0,2 μm
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Partikelgröße
10237284 30 m 0,53 mm 0,2 μm 0,2 μm
10787215 30 m 0,53 mm 0,2 μm 0,2 μm
2 options
Artikelnummer. 10237284
Marke: Restek™ 10725
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
General-purpose columns for cis/trans FAMEs, dioxin isomers
Columns only.
  • Highly polar phase; biscyanopropyl cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Temperature range: 0° to 275°C (32° to 527°F)
  • Equivalent to USP G8 and G48 phase
Spezifikation
Max. Temperatur 350 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Rtx™-2330
USP-Typ G48
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas Chromatography (GC), cis/trans, Dioxin Isomers Analysis
Partikelgröße 0,2 μm
Temperaturbereich 0°C to 260/275°C
Filmdicke 0,2 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Edelstahl
Polarität Hochpolar
Beschichtung Quarzglas