Learn More
Restek™ RTX™-5 Amine Capillary Columns
Artikelnummer. 10448994
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Artikelnummer. 10448994
Marke: Restek™ 12323
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tubing surface is chemically altered to eliminate tailing of basic compounds
  • Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxane
  • Column priming not required
  • No derivatization needed
  • Deactivation technology enables analysis of neutral compounds, adsorptive compounds with oxygen groups susceptible to hydrogen bonding, and even mildly acidic compounds such as phenols
  • Compatible with samples having a water matrix
  • Individual test chromatograms, supplied with each column, show ultra-low bleed levels at temperatures up to 315°C/599°F
Spezifikation
Max. Temperatur 350 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Rtx™-5 Amine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ethanolamines Analysis, Alkylamines, Diamines, Triamines, Ethanolamines, Nitrogen Containing Heterocyclics Analysis
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich -60°C to +300/315°C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Edelstahl
Polarität Low polar
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.