Learn More
Restek™ Rtx™ -5 Capillary Columns - 10m Length
Artikelnummer. 10606245
Encompass_Preferred
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,10 mm
Filmdicke:
0,10 μm
Partikelgröße:
0,1 μm
Temperaturbereich:
-60 bis +330/350 °C
Artikelnummer. 10606245
Marke: Restek™ 41201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
General-purpose, fused silica column for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners, essential oils, semivolatiles.
All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the Rtx-5 polymer, providing a tight monomodal distribution and extremely low bleed.
  • Low-polarity phase
  • Crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G27 and G36 phases
Note
DB-5MS is a silarylene-based polymer, similar to Rxi-5Sil MS.
Bestellinformation
Custom lengths and film thicknesses available.
Spezifikation
Max. Temperatur 350 °C
Typ Rtx-5 (G27) Column
Innendurchmesser (metrisch) 0,10 mm
Stationäre Phase Rtx™-5
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Ätherischen Ölen, Solvent Impurities Analysis, Pesticide Analysis, Kohlenwasserstoffanalyse, PCB Congener Analysis, Ätherische Öle, Analyse von Halbflüchtigen
Partikelgröße 0,1 μm
Temperaturbereich -60 bis +330/350 °C
Filmdicke 0,10 μm
Länge (metrisch) 10 m
Material Edelstahl
Polarität Low polar
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.