Learn More
Restek™ Rtx™ -5 Capillary Columns - 10m Length
Beschreibung
All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the Rtx-5 polymer, providing a tight monomodal distribution and extremely low bleed.
- Low-polarity phase
- Crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane
- Equivalent to USP G27 and G36 phases
Note
DB-5MS is a silarylene-based polymer, similar to Rxi-5Sil MS.
Bestellinformation
Custom lengths and film thicknesses available.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 350 °C |
| Typ | Rtx-5 (G27) Column |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,10 mm |
| Stationäre Phase | Rtx™-5 |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Ätherischen Ölen, Solvent Impurities Analysis, Pesticide Analysis, Kohlenwasserstoffanalyse, PCB Congener Analysis, Ätherische Öle, Analyse von Halbflüchtigen |
| Partikelgröße | 0,1 μm |
| Temperaturbereich | -60 bis +330/350 °C |
| Filmdicke | 0,10 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Mehr anzeigen |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.