Learn More
Rtx™-5 Capillary Columns from Restek™
Artikelnummer. 12998279
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Partikelgröße:
0,25 μm
1 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12998279
Marke: Restek 10223
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Similar to DB-5, SPB-5, HP-5, and Ultra II columns
  • Popular general-purpose stationary phase—5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane Crossbond™ technology results in longer lifetimes and low bleed, and allows for solvent rejuvenation
Pesticides, PCBs, Aromatic hydrocarbons, Environmental samples, Essential oils
Spezifikation
Max. Temperatur 350 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Rtx™-5
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Ätherischen Ölen, Solvent Impurities Analysis, Pesticide Analysis, Kohlenwasserstoffanalyse, PCB Congener Analysis, Ätherische Öle, Analyse von Halbflüchtigen
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich -60 bis +330/350 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Edelstahl
Polarität Low polar
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.