Learn More
Restek™ Rtx™-5 Capillary Columns-60m Length
Similar to DB–5, SPB–5, HP–5, and Ultra2 columns
Marke:  Restek™ 10226
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12978299
  • 1476.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Popular general-purpose stationary phase—5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane Crossbond™ technology results in longer lifetimes and low bleed, and allows for solvent rejuvenation
Spezifikation
Spezifikation
0.25 mm
Rtx™-5
Essential Oils Analysis, Solvent Impurities Analysis, Pesticide Analysis, Hydrocarbon Analysis, PCB Congener Analysis, Essential Oils, Semivolatiles Analysis
-60°C to +330/350°C
60 m
Low polar
G27, G36
350°C
0.25 μm
0.25 μm
Stainless Steel
Fused Silica