Learn More
Rtx™-5 Capillary Columns from Restek™
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Partikelgröße:
0,25 μm
1 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Similar to DB-5, SPB-5, HP-5, and Ultra II columns
- Popular general-purpose stationary phase—5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane Crossbond™ technology results in longer lifetimes and low bleed, and allows for solvent rejuvenation
Pesticides, PCBs, Aromatic hydrocarbons, Environmental samples, Essential oils
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 350 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Rtx™-5 |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Essential Oils Analysis, Solvent Impurities Analysis, Pesticide Analysis, Hydrocarbon Analysis, PCB Congener Analysis, Essential Oils, Semivolatiles Analysis |
| Partikelgröße | 1 μm |
| Temperaturbereich | -60 bis +330/350 °C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.