Learn More
Restek™ RTX™-50 Capillary Columns: Standard
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
Filmdicke:
0,25 μm
Beschreibung
Beinhaltet
Individual test chromatogram
Columns only.
- Crossbond™ 50% methyl/50% phenyl polysiloxane
- Midpolarity
- Optimized film thickness produces excellent separation of chlorinated pesticides and meets all resolution criteria for CLP pesticides method
- Crossbond technology provides low bleed, long life, and excellent thermal stability
- Increased phenyl content offers unique polarity
- Not adversely affected by column rinsing
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 350°C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Rtx™-50 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rosin Acids Analysis, Herbicides Analysis, Rosin Acids, Phthalate Esters Analysis, Sterols Analysis |
| Partikelgröße | 0.25 μm |
| Temperaturbereich | 40°C to 320°C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | Stainless Steel |
| Polarität | Mid polar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.